Merck
G1508
Glycogen from mussel, Mytilus genus
≥85% anhydrous basis (enzymatic)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
(Mytilus genus)
Minőségi szint
Teszt
≥85% anhydrous basis (enzymatic)
Forma
powder
szennyeződések
≤1% Protein (Lowry)
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Glycogen is a branched polymer of glucose synthesized by animal cells for energy storage and release. It is constructed of predominantly α1→4 glycosidic bonds with branches created through α1→6 glycosidic bonds.
Alkalmazás
Glycogen, a starch analogue, is added to polyacrylamide gels for starch phosphorylase activity aβays were it acts as a substrate for starch phosphorylase degradation.
Elkészítési megjegyzés
Prepared by a modification of the procedure of Bell, et al., Biochem. J., 28, 882 (1934).
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anne Borland et al.
Journal of experimental botany, 57(2), 319-328 (2005-12-17)
In the halophytic species Mesembryanthemum crystallinum, crassulacean acid metabolism (CAM) may be induced by a range of abiotic factors including drought, salinity, high light intensity, low temperature, and anoxia. A key biotic consequence of all these environmental changes is the
Katsiaryna Skryhan et al.
PloS one, 10(9), e0136997-e0136997 (2015-09-15)
Starch biosynthesis in Arabidopsis thaliana is strictly regulated. In leaf extracts, starch synthase 1 (AtSS1) responds to the redox potential within a physiologically relevant range. This study presents data testing two main hypotheses: 1) that specific thiol-disulfide exchange in AtSS1
Joachim Nielsen et al.
Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 38(2), 91-99 (2013-02-27)
Glucose is stored in skeletal muscle fibers as glycogen, a branched-chain polymer observed in electron microscopy images as roughly spherical particles (known as β-particles of 10-45 nm in diameter), which are distributed in distinct localizations within the myofibers and are
Dang Hai Dang Nguyen et al.
Journal of bacteriology, 196(11), 1941-1949 (2014-03-13)
We studied the activity of a debranching enzyme (TreX) from Sulfolobus solfataricus on glycogen-mimic substrates, branched maltotetraosyl-β-cyclodextrin (Glc₄-β-CD), and natural glycogen to better understand substrate transglycosylation and the effect thereof on glycogen debranching in microorganisms. The validation test of Glc₄-β-CD
Rebecca I Clark et al.
Cell, 155(2), 435-447 (2013-10-01)
Infections disturb metabolic homeostasis in many contexts, but the underlying connections are not completely understood. To address this, we use paired genetic and computational screens in Drosophila to identify transcriptional regulators of immunity and pathology and their associated target genes