Fontos dokumentumok
N9877
Nitrilotriacetic acid
Sigma Grade, ≥99%
Szinonimák:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Tris(carboxymethyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
Sigma Grade
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?