Fontos dokumentumok
B9183
Anti-HA-Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-HA, Monoclonal Anti-HA-Biotin antibody produced in mouse, Anti-HA, Anti-Influenza Hemagglutinin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HA-7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.50 μg/mL using HA tagged fusion proteins in transiently transfected mammalian cell extracts.
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)