F7053
Anti-Vinculin−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone hVIN-1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
hVIN-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 116 kDa
faj reaktivitás
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:50 using methanol/acetone fixed cultured bovine MDBK cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg