F9665
Fetal Bovine Serum
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
HI FBS, HI FCS, HI Fetal Calf Serum, HI Serum, HI sera, Heat Inactivated Fetal Calf Serum, FBS, FCS, sera, serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine fetus
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
FBS Classic
összetétel
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
eredet
non-USA origin
elérhetőség
not available in USA
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Related Content
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.