Fontos dokumentumok
SAB4200729
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, VIN-11-5
Szinonimák:
Anti-MV, Anti-Metavinculin, Anti-VINC1
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone VIN-11-5, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VIN-11-5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~120 kDa
faj reaktivitás
human, monkey, rat, mouse, guinea pig, bovine, hamster, chicken, dog
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Vcl(22330)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1