Fontos dokumentumok
V4139
Anti-Vinculin Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Vinculin Antibody - Anti-Vinculin antibody produced in rabbit, Vinculin Antibody Sigma
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Vinculin antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~116 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 15-30 μg/mL using acetone-fixed frozen sections of rat or human heart
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of cultured mouse NIH3T3 cells and human hepatoma HepG2 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescence
- immuno-histology
- western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)