Fontos dokumentumok
M4401
Monoclonal Anti-Myosin (Light Chains 20 kDa) antibody produced in mouse
clone MY-21, ascites fluid
Szinonimák:
Myosin Light Chain Antibody, Myosin Light Chain Antibody - Monoclonal Anti-Myosin (Light Chains 20 kDa) antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MY-21, monoclonal
molekulatömeg
antigen 20 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, chicken, pig, bovine, rabbit
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:200 using human or chicken fibroblasts
western blot: suitable using denatured and reduced myosin of muscle
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... MYLK2(396356)
human ... MYLK2(85366)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- western blot analysis
- fluorescence immunohistochemistry
- confocal microscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg