Fontos dokumentumok
M8064
Anti-Myosin IIA, non muscle antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BDPLT6, Anti-DFNA17, Anti-EPSTS, Anti-FTNS, Anti-MATINS, Anti-MHA, Anti-NMHC-II-A, Anti-NMMHC-IIA, Anti-NMMHCA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~200 kDa
faj reaktivitás
rat, human, canine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured rat NRK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of cultured dog MDCK kidney cells and cultured human Jurkat cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYH9(4627)
rat ... Myh9(25745)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- fixed cell staining/ immunofluorescence staining
- immunoblot
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg