V9264
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, hVIN-1
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone hVIN-1, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
hVIN-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 116 kDa
faj reaktivitás
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HS-68 human fibroblast cell culture
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HS-68 total cell extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).