Fontos dokumentumok
V4505
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, VIN-11-5
Szinonimák:
Vinculin Antibody Sigma, Anti-VCL
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse, clone VIN-11-5, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VIN-11-5, monoclonal
molekulatömeg
antigen 116 kDa
faj reaktivitás
bovine, human, chicken, mouse
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:50 using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting.
- immunofluorescence.
- immunocytochemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
SAB4200729 Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal
clone VIN-11-5, purified from hybridoma cell culture
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)