F9786
Fibroblast Growth Factor-Basic Heparin Stabilized human
recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, suitable for cell culture
Szinonimák:
rhbFGF
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fibroblast Growth Factor-Basic Heparin Stabilized human, FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, sterile-filtered, aqueous solution, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
sterilitás
sterile-filtered
form
aqueous solution
hatékonyság
0.03-3.0 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
kiszerelés
pkg of 1 and 5 mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... FGF2(2247)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Fibroblaszt növekedési faktorok sejtkultúrában és különböző növekedési faktorok az Ön kutatásaihoz