01-106
FGF-2 / basic FGF Protein, Human recombinant
The FGF-2 / basic FGF Protein, Human recombinant is available in a 25 µg format.
Szinonimák:
Basic Fibroblast Growth Factor, Human FGF-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Saccharomyces cerevisiae
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
bemenet
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1