Fontos dokumentumok
344342
Millipore
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
"A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Szinonimák:
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.79
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 4276
Teszt
≥95% (chromatography)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szennyeződések
≤0.50% Fructose-1,6-diphosphate
szín
white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h3,5-8,10-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWRAEINUXILZBD-ABICQQBESA-L
Related Categories
Általános leírás
A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3