F3013
Ferredoxin from Spinacia oleracea (spinach)
lyophilized powder, Ferredoxin ≥15 wt. %
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
spinach (Spinacia oleracea)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
összetétel
Ferredoxin, ≥15 wt. %
oldhatóság
water: 2 mg/mL, clear, faintly brown
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
spinach ... SOVF(137530)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate for spinach ferredoxin reductase,
- for reconstitution with chlorophyll-A for scanning electron microscope (SEM) dispersive X-ray analyzer (EDX) integrated analysis,
- as a reductant in adenylylsulfate (APS) reductase activity of P. aeruginosa
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).