Merck
E8008
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution
0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
EDTA solution
Méret kiválasztása
100 ML
13 500,00 Ft
13 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
13 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.24
Beilstein:
1716295
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
39030907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
13 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
koncentráció
0.02% in DPBS (0.5 mM)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
pH
7.1-7.7
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand. It chelates with metal ions to form an octahedral complex especially with cations.[1] Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an anticoagulant, which prevents clotting of blood. It is implicated in platelet aggregation in pseudothrombocytopenia.[2] EDTA chelates with calcium and is effective in solubilisation of the atheromatous plaques.[3] Calcium disodium EDTA administration is effective in slowing down the progression of chronic kidney disease.[4] It is a chelator used to remove calcium from cell washing and suspension media. EDTA reduces cell clumping.[5]
Alkalmazás
Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used to remove confluent cell monolayers in swine testicular (ST-cells) culture.[6] It has also been used to detach embryonic stem cells (ESCs) from matrigel[7] and primary human fibroblasts.[8]
Fizikai forma
Solution in Dulbecco′s phosphate buffered saline without calcium and magnesium
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Exosomes from embryonic mesenchymal stem cells alleviate osteoarthritis through balancing synthesis and degradation of cartilage extracellular matrix
Wang Y, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 8(1), 189-189 (2017)
The genotoxicity of physiological concentrations of chromium (Cr (III) and Cr (VI)) and cobalt (Co (II)): an in vitro study
Figgitt M, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 688(1-2), 53-61 (2010)
Cerium fluoride nanoparticles protect cells against oxidative stress.
Shcherbakov AB, et al.
Materials Science and Engineering, C, 50, 151-159 (2015)
Ex vivo Lung bioengineering
Lung Stem Cells in the Epithelium and Vasculature, 151-151 (2015)
EDTA chelation therapy for cardiovascular disease: a systematic review
Seely DMR, et al.
BMC Cardiovascular Disorders, 5(1), 32-32 (2005)