Fontos dokumentumok
F0628
Ferredoxin-NADP+ Reductase from Spinacia oleracea (spinach)
lyophilized powder, ≥15 units/mg solid, secondary activity: ≥10 units/mg solid NADPH diaphorase
Szinonimák:
Ferridoxin-NADP+ oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥15 units/mg solid
idegen aktivitás
NADH diaphorase activity ≤10 units/mg solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).