Merck
431788
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.24
Beilstein:
1716295
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
eCl@ss:
39030907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
form
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
sűrűség
1.46 g/cm3 at 20 °C
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethylenediaminetetraacetic acid is a water-soluble chelating agent that can form complexes with metal ions.It is useful for metal ion detection and water treatment
Alkalmazás
Ethylenediaminetetraacetic acid can be used:
  • As a chelating agent in the preparation of ferromagnetic BiFeO3 nanoparticles by sol-gel process.
  • As a mobile phase in chromatographic separation of rare earth elements.
  • To functionalize the Au nanoparticles, which are used as probes in the colorimetric estimation of chromium(III) ions in solution.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ethylenediaminetetraacetic acid in endodontics
Z Mohammadi, et al.
European journal of dentistry, 7, S135-S142 (2013)
Nuclear magnetic resonance studies of metal-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Kula RJ
Journal of the American Chemical Society, 85(19), 2930-2936 (1963)
EDTA: the chelating agent under environmental scrutiny
C Oviedo, et al.
Quimica nova, 26, 901-905 (2003)
Low-temperature synthesis of BiFeO3 nanoparticles by ethylenediaminetetraacetic acid complexing sol-gel process
Wei J and Xue D
Materials Research Bulletin, 43(12), 3368-3373 (2008)
Properties and Infrared Spectra of Ethylenediaminetetraacetic Acid Complexes. II. Chelates of Divalent Ions
Sawyer DT
Journal of the American Chemical Society, 81(4), 816-820 (1959)