03677
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.145
λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?