Merck
03630
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Szinonimák:
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Ca(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · aq
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.27 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
form
powder
funkcionális csoport
amine
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate (EDTA-CaNa2) is a chelating agent used in various fields including water treatment and pharmaceutical applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Temmei Ito et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 10(1), 015025-015025 (2015-03-03)
In order to obtain a hydroxyapatite (HAp)-poly(ethylene glycol) (PEG) composite, tetra amine-terminated PEG was crosslinked using disuccinimidyl tartrate to obtain a PEG hydrogel. Using two kinds of chelators with different stability constants for Ca ion (N-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid (EDTA-OH, 8.14)