Merck
32325
Sigma-Aldrich
Diethylenetriamine-pentaacetic acid calcium trisodium salt hydrate
≥97.0% (dried material, KT)
Szinonimák:
CaNa3-DTPA, Calcium-trisodium diethylenetriamine-pentaacetate hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18CaN3Na3O10 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
497.35 (anhydrous basis)
Beilstein:
8182304
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (dried material, KT)
Forma
powder
szennyeződések
~10% water
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN1CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1
InChI
1S/C14H23N3O10.Ca.3Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;;1H2/q;+2;3*+1;/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWBWYUNJDQLQGT-UHFFFAOYSA-I
Alkalmazás
Diethylenetriamine-pentaacetic acid calcium trisodium salt hydrate (CaNa3-DTPA) is a chelator, which can be used as an antidote to metal poisoning. It is generally used to sequester cadmium, beryllium, actinides including plutonium and americium.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comparative effectiveness of CaNa 3 DTPA and tiron along with α-tocopherol against beryllium-induced biochemical alterations in rats.
Mathur R, et al.
Indian Journal of Experimental Biology (2004)
Influence of methionine administration during chelation of cadmium by CaNa3DTPA and DMPS in the rat1.
Tandon S K, et al.
Environmental Toxicology and Pharmacology, 3(3), 159-165 (1997)
Chelators as antidotes of metal toxicity: therapeutic and experimental aspects.
Blanusa M, et al.
Current Medicinal Chemistry, 12(23), 2771-2794 (2005)
Competitive binding of Pu and Am with bone mineral and novel chelating agents.
Guilmette R A, et al.
Radiation Protection Dosimetry, 105(1-4), 527-534 (2003)