Fontos dokumentumok
P4413
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
≥98% (TLC), powder, membrane-permeable zinc chelator
Szinonimák:
TPEN
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine,
Forma
powder
Minőségi szint
SMILES string
C(CN(Cc1ccccn1)Cc2ccccn2)N(Cc3ccccn3)Cc4ccccn4
InChI
1S/C26H28N6/c1-5-13-27-23(9-1)19-31(20-24-10-2-6-14-28-24)17-18-32(21-25-11-3-7-15-29-25)22-26-12-4-8-16-30-26/h1-16H,17-22H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the treatment of human embryonic kidney (HEK293T) cells for assessing its effect on the Jembrana disease virus (JDV) viral infectivity factor (Vif) functionality
- in P19 embryonic carcinoma cells for chelation of zinc ions released during apoptosis
- to evaluate its effect on lentiviral Vpx infection on human monocytic THP-1 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.