Fontos dokumentumok
S0700000
Sodium calcium edetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid calcium disodium salt, EDTA calcium disodium salt, Edathamil
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
edta
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHWNNYZBHZIQQV-UHFFFAOYSA-J
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)