Fontos dokumentumok
E5529
EZview™ Red Streptavidin Affinity Gel
About This Item
Javasolt termékek
Forma
suspension
Minőségi szint
eltarthatósági idő
1 yr
technika/technikák
western blot: suitable
Mátrix
4% agarose
pH
7.2
kapacitás
~10 μg(biotin per ml of packed gel)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
cyanogen bromide-activated 4% agarose beads. It is designed to capture (pull-down) the biotinylated target molecules, such as proteins, peptides, antibodies, nucleic acids, lectins, receptors and ligands.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
- Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
- Higher reproducibility - More consistent yields
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.