Fontos dokumentumok
17171
Mineral modified Glutamate Broth (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 16649-3:2015
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
L-arginine, 0.04 g/L
L-aspartic acid, 0.048 g/L
bromocresol purple, 0.02 g/L
calcium chloride, 0.02 g/L
L-cystine, 0.04 g/L
dipotassium phosphate, 1.8 g/L
ferric ammonium citrate, 0.02 g/L
lactose, 20 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
nicotinic acid, 0.002 g/L
pantothenic acid, 0.002 g/L
sodium formate, 0.5 g/L
thiamine, 0.002 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.7±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for enterobacteriaceae
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.