Fontos dokumentumok
E5389
Erythromycin
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
E-Mycin, Erythrocin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Erythromycin, BioReagent, suitable for cell culture
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
≥850 μg per mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.1 EU/mg endotoxin
szín
white
mp
133 °C
oldhatóság
2 M HCl: 50 mg/mL (Stock solutions should be stored at 2-8 °C. Stable at 37 °C for 3 days.)
ethanol: soluble (Stock solutions should be stored at 2-8 °C. Stable at 37 °C for 3 days.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
SMILES string
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , MLNR(2862)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement for nutrient broth medium for culturing green fluorescent protein (GFP)- expressing E. coli
- as a model drug to determine small intestinal (SMI) microtissue viability using the MTT assay{254
- as an antibiotic to study the treatment strategies of chronic infections
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.