Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
99-103 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 15 part
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
sűrűség
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?