Merck
27261
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
purum, ≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Szinonimák:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.17 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥80% C10H12N2Na4O8 basis
form
solid
szennyeződések
≤15% water (Karl Fischer)
mp
>300 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.2%
kation nyomok
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter