Fontos dokumentumok
E3138
Monoclonal Anti-Epidermal Growth Factor Receptor antibody produced in mouse
clone F4, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-EGFR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
F4, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:2,000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemical staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg