Fontos dokumentumok
E2645
Epidermal Growth Factor Receptor human
lyophilized powder, ≥15,000 units/mg protein (Bradford)
Szinonimák:
ERBB, ErbB1, HER1, EGFR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
>15000.00 units/mg
specifikus aktivitás
≥15,000 units/mg protein (Bradford)
molekulatömeg
~170 kDa
kiszerelés
pkg of 500UN
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell based assay: suitable
szín
white
oldhatóság
glycerol: 10%, clear to slightly hazy, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Általános leírás
Epidermal growth factor receptor (EGFR) belongs to a family of cell surface receptors called receptor tyrosine kinases (RTKs) and is also the most studied member of this family. The EGFR is encoded by the ErbB gene, mapped to chromosome 7 q22. These receptors are attached to the cytoplasmic membrane and consist of an ectodomain (ECD), comprising of four subdomains called DI-DIV, a hydrophobic transmembrane domain, and an intracytoplasmic tyrosine kinase domain.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)