Fontos dokumentumok
F1180
Anti-Flotillin 1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-FLOT1, Anti-Reggie-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~48 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HEK-293K cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse lung
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat lung
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FLOT1(10211)
mouse ... Flot1(14251)
rat ... Flot1(64665)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3