Fontos dokumentumok
P8999
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone DO-7, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal, Anti-TRP53, Anti-Transformation-related protein 53
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DO-7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~53 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using human A431
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Alkalmazás
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.