Fontos dokumentumok
P8825
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen antibody produced in mouse
clone PC 10, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen, Anti-PCNA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PC 10, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, monkey, insect, yeast
rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using human tonsil sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using HS-68 human foreskin- cell extract
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PCNA(5111)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistology
- immunoprecipitation
- flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)