Fontos dokumentumok
E1157
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor/Erb B1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-EGFR, Anti-ERBB, Anti-HER1, Anti-PIG61
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: 0.4 μg/mL
flow cytometry: 25 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 1 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Related Categories
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1