Fontos dokumentumok
E2760
Monoclonal Anti-Epidermal Growth Factor Receptor antibody produced in mouse
clone 29.1, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-ERBB, Anti-ERBB1, Anti-ERRP, Anti-HER1, Anti-NISBD2, Anti-PIG61, Anti-mENA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
29.1, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
pig, human, rat, mouse, canine
nem léphet reakcióba
rabbit
technika/technikák
indirect ELISA: 1:10,000 using extract of the A431 cell line
western blot: 1:3,000 using extract of the A431 cell line
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egfr(24329)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunoaffinity
- immunohistochemistry
- western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg