Fontos dokumentumok
E0532
Monoclonal Anti-Epidermal Growth Factor Receptor antibody produced in mouse
clone 102618, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-EGFR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
102618, monoclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Általános leírás
Monoclonal anti-EGF Receptor detects human EGF receptor. This antibody shows no cross-reactivity with recombinant mouse EGF R, recombinant human ErbB2, recombinant mouse ErbB2, recombinant human ErbB3, or recombinant human ErbB4.
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1