Fontos dokumentumok
E2156
Anti-EGF Receptor antibody, Mouse monoclonal
clone 225, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-EGFR, Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
225, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using cell lysate of A431 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás