Fontos dokumentumok
P6834
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Protein Ki-67 antibody produced in mouse
clone PP-67, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-Ki-67
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PP-67, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using microwave-treated human tonsil sections
microarray: suitable
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MKI67(4288)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry.
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Protein Ki-67 antibody produced in mouse has also been used for immunohistochemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Cikkek
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.