Fontos dokumentumok
L9125
L-Leucine-p-nitroanilide
leucine aminopeptidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
L-Leucine-4-nitroanilide
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Leucine-p-nitroanilide, leucine aminopeptidase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17N3O3/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
Alkalmazás
- for the determination of intestinal leucine aminopeptidase activity of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
- in insulin-regulated aminopeptidase inhibition assay
- for determining exopeptidase activity
Szubsztrátok
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3