Fontos dokumentumok
46106
4,4′-Methylene-bis(2-methylaniline)
analytical standard
Szinonimák:
4,4′-Diamino-3,3′-dimethyldiphenylmethane, 4,4′-Methylene-di(o-toluidine)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
Cc1cc(Cc2ccc(N)c(C)c2)ccc1N
InChI
1S/C15H18N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h3-8H,9,16-17H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WECDUOXQLAIPQW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used as a reference standard for the analysis of 4,4′-methylene-bis(2-methylaniline) in dyes, cosmetics, finger paints and inks for pens and tattoos by LC-MS.
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)