Fontos dokumentumok
D6679
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid sodium salt monohydrate
suitable for plant cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
oldhatóság
H2O: soluble
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3.Na.H2O/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12;;/h1-3H,4H2,(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNSAEWXPCBLGDX-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?