Merck
49083
Supelco
2,4-D
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-D
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3OCH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.04
Beilstein:
1214242
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
0.4 mmHg ( 160 °C)
termékcsalád
PESTANAL®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
vial of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
136-140 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4-D is a widely used, colorless and odorless herbicide, which can find applications in controlling broad-leaved weeds, woody plants in agriculture and also broad-leaves aquatic weeds. It can readily undergo degradation by microorganisms in soil and water.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Weiner.RE
Applications of Environmental Aquatic Chemistry: A Practical Guide, Second Edition, (2) (2008)
A case-control study of non-Hodgkin's lymphoma and the herbicide 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) in eastern Nebraska
Zahm HS, et al.
Epidemiology (Cambridge, Mass.), 349- 356 (1990)
Miller.HJ
Response of cotton to 2,4-D and related phenoxy herbicides, Volumes 1281-1292, 1281-1292 (1963)
Manoharan Rajesh et al.
Protoplasma, 251(5), 1231-1243 (2014-03-19)
Podophyllum hexandrum Royle known as Indian mayapple is an important medicinal plant found only in higher altitudes (2,700 to 4,200 m) of the Himalayas. The highly valued anticancer drug Podophyllotoxin is obtained from the roots of this plant. Due to
Olga I Kubrak et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 157(3), 259-265 (2013-01-08)
This study investigated the effects of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), a widely used herbicide, on the metabolism of goldfish, Carassius auratus, using only vital (non-lethal) approaches. After 96 h exposure to 1, 10 or 100 mg/L of 2,4-D selected hematological (total