Fontos dokumentumok
Z561754
Coors high alumina combustion boat
capacity 20 mL
Szinonimák:
Combustion Boat
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 65566
H × Sz × Ma
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
kapacitás
20 mL
Alkalmazás
Coors high alumina combustion boat has been used in the preparation of gold (Au) substrates for use in a complementary “conductance plateau” technique, the scanning tunneling microscopy (STM) current-distance (I(s)) experiment.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)