Fontos dokumentumok
D5912
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥90%
Szinonimák:
N6 dimethylallyladenine, 2iP, N6-(2-Isopentenyl)adenine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?