Fontos dokumentumok
Z3541
trans-Zeatin-riboside
suitable for plant cell culture, BioReagent, ~95%
Szinonimák:
9-(β-D-Ribofuranosyl)-trans-zeatin, N6-(trans-4-Hydroxy-3-methyl-2-buten-1-yl)adenosine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Teszt
~95%
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H21N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h2,6-7,9,11-12,15,21-24H,3-5H2,1H3,(H,16,17,18)/b8-2+/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3