Fontos dokumentumok
D3385
3′-Dephosphocoenzyme A
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
3′-Desphosphocoenzyme A, dpCoA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤1% CoA
oldhatóság
H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H35N7O13P2S/c1-21(2,16(32)19(33)24-4-3-12(29)23-5-6-44)8-39-43(36,37)41-42(34,35)38-7-11-14(30)15(31)20(40-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-32,44H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDTSHFARGAKYJN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3