Fontos dokumentumok
16702
(R)-Pantetheine
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
(2R)-2,4-Dihydroxy-N-[3-[(2-mercaptoethyl)amino]-3-oxopropyl]-3,3-dimethylbutanamide, (R)-2,4-Dihydroxy-N-[2-[(2-mercaptoethyl)carbamoyl]ethyl]-3,3-dimethylbutyramide, (D)-(+)-Pantetheine, N-(Pantothenyl)-β-aminoethanethiol, LBF, Lactobacillus bulgaricus factor
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCS)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4S/c1-11(2,7-14)9(16)10(17)13-4-3-8(15)12-5-6-18/h9,14,16,18H,3-7H2,1-2H3,(H,12,15)(H,13,17)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNXZGRMVNNHPCA-VIFPVBQESA-N
Alkalmazás
- Structures of carboxylic acid reductase reveal domain dynamics underlying catalysis: This study investigates the structural and dynamic aspects of carboxylic acid reductase enzymes, which are relevant for the conversion processes involving (R)-pantetheine and related compounds (Gahloth et al., 2017).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)