Fontos dokumentumok
C4780
Coenzyme A sodium salt hydrate
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
CoA Na2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
leírás
cofactor for acyl transfer
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥85% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.Na/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
Alkalmazás
- in the branch chain aminotransferase enzymatic assay and protein determination
- in the assay for halogenation of pyrrolyl-S-Bmp1 (an acyl carrier protein (ACP)-thioesterase (TE) di-domain protein) by Bmp2
- as an extracellular coenzyme A (CoA) in in vitro and in vivo experiments to study alternative routes by which cells and organisms can obtain CoA
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)