Fontos dokumentumok
56499C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose, DME, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2