D4943
Dipeptidyl Peptidase IV human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, pkg of ≥1.0 units/vial, ≥10 units/mg protein
Szinonimák:
CD26, DPPIV, Dipeptidyl aminopeptidase IV, Glycoprotein GP110
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Minőségi szint
form
solution
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
molekulatömeg
105 kDa
kiszerelés
pkg of ≥1.0 units/vial
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... DPP4(1803)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
inhibitor
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1